Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mouse Ripk3 Protein
Produktkod. 16089001
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16089001
Brand: enQuireBio™ QP9919ye100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Ripk3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_064339.2
Gen-ID (Entrez) 56532
Namn Ripk3 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Ripk3
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Mouse
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens MSSVKLWPTG ASAVPLVSRE ELKKLEFVGK GGFGVVFRAH HRTWNHDVAV KIVNSKKISW EVKAMVNLRN ENVLLLLGVT EDLQWDFVSG QALVTRFMEN GSLAGLLQPE CPRPWPLLCR LLQEVVLGMC YLHSLDPPLL HRDLKPSNIL LDPELHAKLA DFGLSTFQGG SQSGSGSGSG SRDSGGTLAY LDPELLFKVN LKASKASDVY SFGILVWAVL AGREAELVDK TSLIRETVCD RQSRPPLTEL PPGSPETPGL EKLKELMIHC WGSQSENRPS FQDCEPKTNE VYNLVKDKVD AAVSEVKHYL SQHRSSGRNL SAREPSQRGT EMDCPRETMV SKMLDRLHLE EPSGPVPGKC PERQAQDTSV GPATPARTSS DPVAGTPQIP HTLPFRGTTP GPVFTETPGP HPQRNQGDGR HGTPWYPWTP PNPMTGPPAL VFNNCSEVQI GNYNSLVAPP RTTASSSAKY DQAQFGRGRG WQPFHK
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.