Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mouse S100A8 / CAGA Protein
Produktkod. 16024740
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16024740
Brand: enQuireBio™ QP6641ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) S100A8 / CAGA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_038678.1
Gen-ID (Entrez) 20201
Namn S100A8 / CAGA Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol S100A8
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Mouse
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens PSELEKALSN LIDVYHNYSN IQGNHHALYK NDFKKMVTTE CPQFVQNINI ENLFRELDIN SDNAINFEEF LAMVIKVGVA SHKDSHKE
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.