Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mouse Scrapie-responsive protein 1 Produktkod.: 16048970
enQuireBio™ Recombinant Mouse Scrapie-responsive protein 1
Produktkod. 16048970
100 μg, 100µg
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16048970
Brand: enQuireBio™ QP7487ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Scrapie-responsive protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_033162.1
Gen-ID (Entrez) 20284
Namn Scrapie-responsive protein 1
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol SCRG1
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Mouse
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MPSSRLSCYR KLLKDRNCHN LPEGRADLKL IDANVQHHFW DGKGCEMICY CNFSELLCCP KDVFFGPKIS FVIPCNNH
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Produkttitel
enQuireBio™ Recombinant Mouse Scrapie-responsive protein 1 >