Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mouse Secretoglobin family 3A member 2 Protein
Produktkod. 16091641
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16091641
Brand: enQuireBio™ QP7929ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Secretoglobin family 3A member 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001276572.1
Gen-ID (Entrez) 117158
Namn Secretoglobin family 3A member 2 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Scgb3a2
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Mouse
Art E. coli
Protein Tag His-GST
Sekvens LLINRLPVVD KLPVPLDDII PSFDPLKMLL KTLGISVEHL VTGLKKCVDE LGPEASEAVK KLLVIIICSY FPGRSLCYVN NLPSFVSVLF LPMICAYPRD SKKQTFAFIE RVFEQSKL
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.