Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mouse Serum amyloid A-3 Protein
Produktkod. 16048430
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16048430
Brand: enQuireBio™ QP7359ye100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Serum amyloid A-3 protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_035445.1
Gen-ID (Entrez) 20210
Namn Serum amyloid A-3 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Saa3
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Mouse
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens RWVQFMKEAG QGSRDMWRAY SDMKKANWKN SDKYFHARGN YDAARRGPGG AWAAKVISDA REAVQKFTGH GAEDSRADQF ANEWGRSGKD PNHFRPAGLP KRY
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.