Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mouse Serum response factor Protein
Produktkod. 16093081
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16093081
Brand: enQuireBio™ QP8177ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Serum response factor, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_065239.1
Gen-ID (Entrez) 20807
Namn Serum response factor Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Srf
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Mouse
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MLPSQAGAAA ALGRGSALGG NLNRTPTGRP GGGGGTRGAN GGRVPGNGAG LGQSRLEREA AAAAAPTAGA LYSGSEGDSE SGEEEELGAE RRGLKRSLSE MELGVVVGGP EAAAAAAGGY GPVSGAVSGA KPGKKTRGRV KIKMEFIDNK LRRYTTFSKR KTGIMKKAYE LSTLTGTQVL LLVASETGHV YTFATRKLQP MITSETGKAL IQTCLNSPDS PPRSDPTTDQ RMSATGFEEP DLTYQVSESD SSGETKDTLK PAFTVTNLPG TTSTIQTAPS TSTTMQVSSG PSFPITNYLA PVSASVSPSA VSSANGTVLK STGSGPVSSG GLMQLPTSFT LMPGGAVAQQ VPVQAIHVHQ APQQASPSRD SSTDLTQTSS SGTVTLPATI MTSSVPTTVG GHMMYPSPHA VMYAPTSGLA DGSLTVLNAF SQAPSTMQVS HSQVQEPGGV PQVFLTAPSG TVQIPVSAVQ LHQMAVIGQQ AGSSSNLTEL QVVNLDATHS TKSE
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.