Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mouse TECTB Protein
Produktkod. 16039141
Kvantitet:
10 μg
100 μg
50 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
50µg
Produktkod. 16039141
Brand: enQuireBio™ QP9985iv100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) TECTB, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_033374.2
Gen-ID (Entrez) 21684
Namn TECTB Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Tectb
Protein Längd Full Length of Mature Protein
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Mouse
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens KSCTPNKADV ILVFCYPKTI ITKIPECPYG WEVHQLALGG LCYNGVHEGG YYQFVIPDLS PKNKSYCGTQ SEYKPPIYHF YSHIVSNDST VIVKNQPVNY SFSCTYHSTY LVNQAAFDQR VATVHVKNGS MGTFESQLSL NFYTNAKFST KKEAPFVLET SEIGSDLFAG VEAKGLSVRF KVVLNSCWAT PSADFMYPLQ WQLINKGCPT DETVLVHENG KDHRATFQFN AFRFQNIPKL SKVWLHCETF ICDSEKLSCP VNCDKRKRML RDQTGGVLVV ELSLRSRA
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 83.7% as determined by SDS-PAGE.