Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mouse TECTB Protein
Kvantitet:
10 μg
100 μg
50 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
50µg
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | NP_033374.2 |
| Gen-ID (Entrez) | 21684 |
| Namn | TECTB Protein |
| Kvantitet | 50 μg |
| Regulatorisk status | Research Use Only |
| Endotoxinkoncentration | Not determined. |
| Gensymbol | Tectb |
| Protein Längd | Full Length of Mature Protein |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Korsreaktivitet | Mouse |
| Visa mer |