Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mouse Thrombospondin-1 Protein
Produktkod. 16025830
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16025830
Brand: enQuireBio™ QP6785ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Thrombospondin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Namn Thrombospondin-1 Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Thbs1
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Mouse
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens NRIPESGGDN GVFDIFELIG GARRGPGRRL VKGQDLSSPA FRIENANLIP AVPDDKFQDL LDAVWADKGF IFLASLRQMK KTRGTLLAVE RKDNTGQIFS VVSNGKAGTL DLSLSLPGKQ QVVSVEEALL ATGQWKSITL FVQEDRAQLY IDCDKMESAE LDVPIQSIFT RDLASVARLR VAKGDVNDNF QGVLQNVRFV FGTTPEDILR NKGCSSSTNV LLTLDNNVVN GSSPAIRTNY IGHKTKDLQA ICGLSCDELS SMVLELKGLR TIVTTLQDSI RKVTEENREL VSELKRPPLC FHNGVQYKNN EEWTVDSCTE CHCQNSVTIC KK
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.