Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mouse Thrombospondin-3 Protein
Produktkod. 16055860
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16055860
Brand: enQuireBio™ QP6787ye500ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Thrombospondin-3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_038719.2
Gen-ID (Entrez) 21827
Namn Thrombospondin-3 Protein
Kvantitet 500 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Thbs3
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Mouse
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens DLQVIDLLTV GESRQMVAVA EKIRTALLTA GDIYLLSTFR LPPKQGGVLF GLYSRQDNTR WLEASVVGKI NKVLVRYQRE DGKVHAVNLQ QAGLADGRTH TALLRLRGPS RPSPGLQLYV DCKLGDQHAG LPALAPIPPA EVSGLEIRTG QKAYLRMQGF VESMKIILGG SMARVGALSE CPFQGDDSIH NAVTSALQSI LGEQTKALVT QLTLFNQILV ELRDDIRDQV KEMSLIRNTI MECQVCGFHE QRSHCSPSPC FRGVDCMEVY EYPGYRCGPC PPGLQGNGTH CDDINECAHA DPCFPGSSCI NTMPGFHCEA CPPGYKG
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.