Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mouse Thyroid hormone-inducible hepatic Protein
Produktkod. 16030361
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16030361
Brand: enQuireBio™ QP7714ec200ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Thyroid hormone-inducible hepatic protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_033407.1
Gen-ID (Entrez) 21835
Namn Thyroid hormone-inducible hepatic Protein
Kvantitet 200 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Thrsp
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Mouse
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MQVLTKRYPK NCLLTVMDRY SAVVRNMEQV VMIPSLLRDV QLSGPGGSVQ DGAPDLYTYF TMLKSICVEV DHGLLPREEW QAKVAGNETS EAENDAAETE EAEEDRISEE LDLEAQFHLH FCSLHHILTH LTRKAQEVTR KYQEMTGQVL
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.