Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mouse TNF-alpha Protein
Produktkod. 16056010
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16056010
Brand: enQuireBio™ QP6811ec500ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) TNF-alpha, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001265530.1
Gen-ID (Entrez) 21926
Namn TNF-alpha Protein
Kvantitet 500 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol TNF
Protein Längd Extracellular Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Mouse
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens GPQRDEKFPN GLPLISSMAQ TLTLRSSSQN SSDKPVAHVV ANHQVEEQLE WLSQRANALL ANGMDLKDNQ LVVPADGLYL VYSQVLFKGQ GCPDYVLLTH TVSRFAISYQ EKVNLLSAVK SPCPKDTPEG AELKPWYEPI YLGGVFQLEK GDQLSAEVNL PKYLDFAESG QVYFGVIAL
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.