Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mouse Transmembrane protease serine 4 Protein
Produktkod. 16061631
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16061631
Brand: enQuireBio™ QP7925ec50ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Transmembrane protease serine 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_663378.1
Gen-ID (Entrez) 214523
Namn Transmembrane protease serine 4 Protein
Kvantitet 50 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Tmprss4
Protein Längd Extracellular Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Mouse
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens KVILDKYYFI CGSPLTFIQR GQLCDGHLDC ASGEDEEHCV KDFPEKPGVA VRLSKDRSTL QVLDAATGTW ASVCFDNFTE ALAKTACRQM GYDSQPAFRA VEIRPDQNLP VAQVTGNSQE LQVQNGSRSC LSGSLVSLRC LDCGKSLKTP RVVGGVEAPV DSWPWQVSIQ YNKQHVCGGS ILDPHWILTA AHCFRKYLDV SSWKVRAGSN ILGNSPSLPV AKIFIAEPNP LYPKEKDIAL VKLQMPLTFS GSVRPICLPF SDEVLVPATP VWVIGWGFTE ENGGKMSDML LQASVQVIDS TRCNAEDAYE GEVTAEMLCA GTPQGGKDTC QGDSGGPLMY HSDKWQVVGI VSWGHGCGGP STPGVYTKVT AYLNWIYNVR KSEM
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.