Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mouse Tryptase Protein
Produktkod. 16076140
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16076140
Brand: enQuireBio™ QP6831ye500ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Tryptase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_112464.4
Gen-ID (Entrez) 100503895
Namn Tryptase Protein
Kvantitet 500 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Tpsab1
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Mouse
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens AHGNKWPWQV SLRANDTYWM HFCGGSLIHP QWVLTAAHCV GPDVADPNKV RVQLRKQYLY YHDHLMTVSQ IITHPDFYIV QDGADIALLK LTNPVNISDY VHPVPLPPAS ETFPSGTLCW VTGWGNIDNG VNLPPPFPLK EVQVPIIENH LCDLKYHKGL ITGDNVHIVR DDMLCAGNEG HDSCQGDSGG PLVCKVEDTW LQAGVVSWGE GCAQPNRPGI YTRVTYYLDW IHH
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.