Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mouse Tryptophan 2,3-dioxygenase Protein
Produktkod. 16038281
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16038281
Brand: enQuireBio™ QP9425ye100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Tryptophan 2,3-dioxygenase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_064295.2
Gen-ID (Entrez) 56720
Namn Tryptophan 2,3-dioxygenase Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Tdo2
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Mouse
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens MSGCPFAGNS VGYTLKNVSM EDNEEDRAQT GVNRASKGGL IYGNYLQLEK ILNAQELQSE VKGNKIHDEH LFIITHQAYE LWFKQILWEL DSVREIFQNG HVRDERNMLK VIARMHRVVV IFKLLVQQFS VLETMTALDF NDFREYLSPA SGFQSLQFRL LENKIGVLQS LRVPYNRKHY RDNFGGDYNE LLLKSEQEQT LLQLVEAWLE RTPGLEPNGF NFWGKFEKNI LKGLEEEFLR IQAKTDSEEK EEQMAEFRKQ KEVLLCLFDE KRHDYLLSKG ERRLSYRALQ GALMIYFYRE EPRFQVPFQL LTSLMDIDTL MTKWRYNHVC MVHRMLGTKA GTGGSSGYHY LRSTVSDRYK VFVDLFNLST YLVPRHWVPK MNPIIHKFLY TAEYSDSSYF SSDESD
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.