Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mouse Tyrosine-protein kinase JAK1 Protein
Produktkod. 16031890
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16031890
Brand: enQuireBio™ QP6245ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Tyrosine-protein kinase JAK1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Namn Tyrosine-protein kinase JAK1 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol JAK1
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Mouse
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens EEQNPDIVSE KQPTTEVDPT HFEKRFLKRI RDLGEGHFGK VELCRYDPEG DNTGEQVAVK SLKPESGGNH IADLKKEIEI LRNLYHENIV KYKGICMEDG GNGIKLIMEF LPSGSLKEYL PKNKNKINLK QQLKYAIQIC KGMDYLGSRQ YVHRDLAARN VLVESEHQVK IGDFGLTKAI ETDKEYYTVK DDRDSPVFWY APECLIQCKF YIASDVWSFG VTLHELLTYC DSDFSPMALF LKMIGPTHGQ MTVTRLVKTL KEGKRLPCPP NCPDEVYQLM RKCWEFQPSN RTTFQNLIEG FEALL
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.