Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mouse Ubiquitin-protein ligase E3A Protein
Produktkod. 16056400
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16056400
Brand: enQuireBio™ QP6865ye500ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Ubiquitin-protein ligase E3A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_035798.2
Gen-ID (Entrez) 22215
Namn Ubiquitin-protein ligase E3A Protein
Kvantitet 500 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Ube3a
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Mouse
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens HIIDDALVRL EMIAMENPAD LKKQLYVEFE GEQGVDEGGV SKEFFQLVVE EIFNPDIGMF TYDEATKLFW FNPSSFETEG QFTLIGILGL AIYNNCILDV HFPMVVYRKL MGKKGTFRDL GDSHPVLYQS LKDLLEYEGS VEDDMMITFQ ISQTDLFGNP MMYDLKENGD KIPITNENRK EFVISYSDYI LNKSVEKQFK AFRRGFHMVT NESPLKYLFR PEEIELLICG SRNLDFQALE ETTEYDGGYT RESVVIREFW EIVHSFTDEQ KRLFLLFTTG TDRAPVGGLG KLKMIIAKNG PDTERLPTSH TCFNVLLLPE YSSKEKLNV
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.