Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mouse VEGF-C Protein
Produktkod. 16046510
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16046510
Brand: enQuireBio™ QP6880ec50ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) VEGF-C, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_033532.1
Gen-ID (Entrez) 22341
Namn VEGF-C Protein
Kvantitet 50 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Vegfc
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Mouse
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens AHYNTEILKS IDNEWRKTQC MPREVCIDVG KEFGAATNTF FKPPCVSVYR CGGCCNSEGL QCMNTSTGYL SKTLFEITVP LSQGPKPVTI SFANHTSCRC MSKLDVYRQV HSIIRR
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.