Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mycoplasma Chaperone protein DnaK Protein
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | NP_110122.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 876838 |
| Namn | Mycoplasma Chaperone protein DnaK Protein |
| Kvantitet | 10 μg |
| Regulatorisk status | Research Use Only |
| Endotoxinkoncentration | Not determined. |
| Gensymbol | dnaK |
| Protein Längd | Partial (see sequence information for more details). |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Korsreaktivitet | Mycoplasma |
| Visa mer |