Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mycoplasma Chaperone protein DnaK Protein
Produktkod. 16066800
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16066800
Brand: enQuireBio™ QP6942ec200ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Mycoplasma pneumoniae (strain ATCC 29342 / M129) Chaperone protein DnaK, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_110122.1
Gen-ID (Entrez) 876838
Namn Mycoplasma Chaperone protein DnaK Protein
Kvantitet 200 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol dnaK
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Mycoplasma
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens QGERPMARDN KSLGRFNLGG IQPAPKGKPQ IEITFSLDAN GILNVKAKDL TTQKENSITI SDNGNLSEEE IQKMIRDAEA NKERDNVIRE RIELRNEGES IVSTIKEILQ SPEAKDFPKE EKEKLDKITG GIDAAIKAND YTKLKAEIEN FKKWREEMAK KYNPNGDQGQ PAQ
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.