Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mycoplasma Oligoendopeptidase F homolog Protein
Produktkod. 16077810
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16077810
Brand: enQuireBio™ QP7236ec500ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Mycoplasma pneumoniae (strain ATCC 29342 / M129) Oligoendopeptidase F homolog, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_109885.1
Gen-ID (Entrez) 876899
Namn Mycoplasma Oligoendopeptidase F homolog Protein
Kvantitet 500 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol pepF
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Mycoplasma
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MNNQYNWNLE VLLNGKSLAD NFTELKQLSE QEKALYDGGA CFQTKAKFTE FLQLQEKIEV LENRYSNFLS NKHAENSLDK TINDALFQYE MFKSEHALVF VDFEKNLFKH EKVIRAYLQD PALKQYQRDF ELVWRNKKHQ IDPASQKLLA QISPAWNQAD KIFNVLSTAD LNLQPVVYKG KTYVINAVSD YQSLLENKDR GLREAAYKVW
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.