Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mycoplasma Probable cytosol aminopeptidase Protein
Produktkod. 16076830
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16076830
Brand: enQuireBio™ QP694850ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Mycoplasma pneumoniae (strain ATCC 29342 / M129) Probable cytosol aminopeptidase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_110261.1
Gen-ID (Entrez) 876829
Namn Mycoplasma Probable cytosol aminopeptidase Protein
Kvantitet 50 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol pepA
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Mycoplasma
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MKLNKLFDSK TVVFKKSDKY GKSDCCKTKC VEGQIEFGVK IPTDFPAFNR ALVTFLKTQK NQLNVDLDSF VELYKAENLC YKTALKVVVA SITFCETTPF TMKTEPQKNV EVAVKCDSEH TSLIKEYEVV GNYVNMARQL QDTPSDQLYP EEFVKRFEKA ATGLGVKITV LKQADLIKKK MGLLLGVNKG SEREARLLVI SYNNNKKSSE TLALVGKGIT YDSGGMNIKT GDYMRGMKYD MSGAAIVCST VLALAKNKVK TNVVAVAALT ENLPGPHAQR PDDIQTAYNG KTVEIDNTDA EGRLVLADAI SYAAKDLKAT QIIDVATLTG LMSYILSTTY TGIFSTCDMA WDAFKKAACC AGEPVWRLPM HPDYLKPLES KLADLQNSTS VKGAGSSRAA CFLAEFREGV PLIHCDIAST ASIQDLGQGV LVRTLYERAA QQAKE
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.