Läs mer
enQuireBio™ Recombinant other Deslorelin Protein
Produktkod. 15987948
Kvantitet:
5 mg
25 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
25mg
5mg
Produktkod. 15987948
Brand: enQuireBio™ QP11661100mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Recombinant Protein
Specifikationer
Namn Deslorelin Protein
Kvantitet 100 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Other
Art E. coli
Protein Tag Untagged
Buffert The Deslorelin peptide was lyophilized with no additives.
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 99.0% as determined by RP-HPLC.