Läs mer
enQuireBio™ Recombinant other HSA Recombinant Protein
Kvantitet:
10 mg
100 μg
100 mg
2 mg
20 μg
50 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
100µg
10mg
20µg
2mg
50mg
Specifikationer
Specifikationer
Gen-ID (Entrez) | 213 |
Namn | HSA Protein |
Kvantitet | 20 μg |
Regulatorisk status | Research Use Only |
Endotoxinkoncentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | ALB |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Korsreaktivitet | Other |
Art | Rice |
Protein Tag | Untagged |
Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
enQuireBio™ Recombinant other HSA Recombinant Protein >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering