missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

enQuireBio™ Recombinant other SPA-Cys His Protein

Produktkod. 15904009
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
100 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
1g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 15904009

Brand: enQuireBio™ QP13570100mg

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

A cDNA sequence encoding the SPA-Cys His was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Specifikationer

Namn SPA-Cys His Protein
Kvantitet 100 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol spa
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Other
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens MNAAQHDEAQ QNAFYQVLNM PNLNADQRNG FIQSLKDDPS QSANVLGEAQ KLNDSQAPKA DAQQNNFNKD QQSAFYEILN MPNLNEAQRN GFIQSLKDDP SQSTNVLGEA KKLNESQAPK ADNNFNKEQQ NAFYEILNMP NLNEEQRNGF IQSLKDDPSQ SANLLSEAKK LNESQAPKAD NKFNKEQQNA FYEILHLPNL NEEQRNGFIQ SLKDDPSQSA NLLAEAKKLN DAQAPKADNK FNKEQQNAFY EILHLPNLTE EQRNGFIQSL KDDPSVSKEI LAEAKKLNDA QAPKEEDSLE HHHHHHC
Buffert SPA protein was lyophilized with no additives.
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 96.0% as determined by: (a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.