Läs mer
enQuireBio™ Recombinant P. aeruginosa Beta-lactamase OXA-10 Protein
Produktkod. 16007270
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16007270
Brand: enQuireBio™ QP705910ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Pseudomonas aeruginosa Beta-lactamase OXA-10, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer WP_000846390.1
Namn P. aeruginosa Beta-lactamase OXA-10 Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol bla
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet P. aeruginosa
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens SITENTSWNK EFSAEAVNGV FVLCKSSSKS CATNDLARAS KEYLPASTFK IPNAIIGLET GVIKNEHQVF KWDGKPRAMK QWERDLTLRG AIQVSAVPVF QQIAREVGEV RMQKYLKKFS YGNQNISGGI DKFWLEGQLR ISAVNQVEFL ESLYLNKLSA SKENQLIVKE ALVTEAAPEY LVHSKTGFSG VGTESNPGVA WWVGWVEKET EVYFFAFNMD IDNESKLPLR KSIPTKIMES EGIIGG
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.