Läs mer
enQuireBio™ Recombinant P. aeruginosa Beta-lactamase Protein
Produktkod. 16087420
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16087420
Brand: enQuireBio™ QP711910ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / PAO1 / 1C / PRS 101 / LMG 12228) Beta-lactamase, was expressed in the hosts and tags indicated. option, ab
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_252799.1
Gen-ID (Entrez) 878149
Namn P. aeruginosa Beta-lactamase Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol ampC
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet P. aeruginosa
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens GEAPADRLKA LVDAAVQPVM KANDIPGLAV AISLKGEPHY FSYGLASKED GRRVTPETLF EIGSVSKTFT ATLAGYALTQ DKMRLDDRAS QHWPALQGSR FDGISLLDLA TYTAGGLPLQ FPDSVQKDQA QIRDYYRQWQ PTYAPGSQRL YSNPSIGLFG YLAARSLGQP FERLMEQQVF PALGLEQTHL DVPEAALAQY AQGYGKDDRP LRVGPGPLDA EGYGVKTSAA DLLRFVDANL HPERLDRPWA QALDATHRGY YKVGDMTQGL GWEAYDWPIS LKRLQAGNST PMALQPHRIA RLPAPQALEG QRLLNKTGST NGFGAYVAFV PGRDLGLVIL ANRNYPNAER VKIAYAILSG LEQQGKVPLK R
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.