Läs mer
enQuireBio™ Recombinant P. aeruginosa L-ornithine N(5)-monooxygenase Protein
Produktkod. 16040121
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16040121
Brand: enQuireBio™ QP7676ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / PAO1 / 1C / PRS 101 / LMG 12228) L-ornithine N(5)-monooxygenase, was expressed in the hosts and tags indicated. option, ab
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_251076.1
Gen-ID (Entrez) 882167
Namn P. aeruginosa L-ornithine N(5)-monooxygenase Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol pvdA
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet P. aeruginosa
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MTQATATAVV HDLIGVGFGP SNIALAIALQ ERAQAQGALE VLFLDKQGDY RWHGNTLVSQ SELQISFLKD LVSLRNPTSP YSFVNYLHKH DRLVDFINLG TFYPCRMEFN DYLRWVASHF QEQSRYGEEV LRIEPMLSAG QVEALRVISR NADGEELVRT TRALVVSPGG TPRIPQVFRA LKGDGRVFHH SQYLEHMAKQ PCSSGKPMKI AIIGGGQSAA EAFIDLNDSY PSVQADMILR ASALKPADDS PFVNEVFAPK FTDLIYSREH AERERLLREY HNTNYSVVDT DLIERIYGVF YRQKVSGIPR HAFRCMTTVE RATATAQGIE LALRDAGSGE LSVETYDAVI LATGYERQLH RQLLEPLAEY LGDHEIGRDY RLQTDERCKV AIYAQGFSQA SHGLSDTLLS VLPVRAEEIS GSLYQHLKPG TAARALHEHA LAS
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.