Läs mer
enQuireBio™ Recombinant P. aeruginosa L-ornithine N(5)-monooxygenase Protein
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | NP_251076.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 882167 |
| Namn | P. aeruginosa L-ornithine N(5)-monooxygenase Protein |
| Kvantitet | 1 mg |
| Regulatorisk status | Research Use Only |
| Endotoxinkoncentration | Not determined. |
| Gensymbol | pvdA |
| Protein Längd | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Korsreaktivitet | P. aeruginosa |
| Visa mer |