Läs mer
enQuireBio™ Recombinant P. aeruginosa Lysyl endopeptidase Protein
Produktkod. 16032901
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16032901
Brand: enQuireBio™ QP8146ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / PAO1 / 1C / PRS 101 / LMG 12228) Lysyl endopeptidase, was expressed in the hosts and tags indicated. option, ab
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_252864.1
Gen-ID (Entrez) 880208
Namn P. aeruginosa Lysyl endopeptidase Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol prpL
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet P. aeruginosa
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens AGYRDGFGAS GSCEVDAVCA TQSGTRAYDN ATAAVAKMVF TSSADGGSYI CTGTLLNNGN SPKRQLFWSA AHCIEDQATA ATLQTIWFYN TTQCYGDAST INQSVTVLTG GANILHRDAK RDTLLLELKR TPPAGVFYQG WSATPIANGS LGHDIHHPRG DAKKYSQGNV SAVGVTYDGH TALTRVDWPS AVVEGGSSGS GLLTVAGDGS YQLRGGLYGG PSYCGAPTSQ RNDYFSDFSG VYSQISRYFA P
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Produkttitel
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt