Läs mer
enQuireBio™ Recombinant P. aeruginosa Lysyl endopeptidase Protein
Produktkod. 16052901
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16052901
Brand: enQuireBio™ QP8146ec1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / PAO1 / 1C / PRS 101 / LMG 12228) Lysyl endopeptidase, was expressed in the hosts and tags indicated. option, ab
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_252864.1
Gen-ID (Entrez) 880208
Namn P. aeruginosa Lysyl endopeptidase Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol prpL
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet P. aeruginosa
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens AGYRDGFGAS GSCEVDAVCA TQSGTRAYDN ATAAVAKMVF TSSADGGSYI CTGTLLNNGN SPKRQLFWSA AHCIEDQATA ATLQTIWFYN TTQCYGDAST INQSVTVLTG GANILHRDAK RDTLLLELKR TPPAGVFYQG WSATPIANGS LGHDIHHPRG DAKKYSQGNV SAVGVTYDGH TALTRVDWPS AVVEGGSSGS GLLTVAGDGS YQLRGGLYGG PSYCGAPTSQ RNDYFSDFSG VYSQISRYFA P
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.