Läs mer
enQuireBio™ Recombinant P. aeruginosa Porin P Protein
Produktkod. p-7154066
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16038450
Brand: enQuireBio™ QP7362ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / PAO1 / 1C / PRS 101 / LMG 12228) Porin P, was expressed in the hosts and tags indicated. option, ab
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_251969.1
Gen-ID (Entrez) 882442
Namn P. aeruginosa Porin P Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol oprP
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet P. aeruginosa
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens GTVTTDGADI VIKTKGGLEV ATTDKEFSFK LGGRLQADYG RFDGYYTNNG NTADAAYFRR AYLEFGGTAY RDWKYQINYD LSRNVGNDSA GYFDEASVTY TGFNPVNLKF GRFYTDFGLE KATSSKWVTA LERNLTYDIA DWVNDNVGTG IQASSVVGGM AFLSGSVFSE NNNDTDGDSV KRYNLRGVFA PLHEPGNVVH LGLQYAYRDL EDSAVDTRIR PRMGMRGVST NGGNDAGSNG NRGLFGGSSA VEGLWKDDSV WGLEGAWALG AFSAQAEYLR RTVKAERDRE DLKASGYYAQ LAYTLTGEPR LYKLDGAKFD TIKPENKEIG AWELFYRYDS IKVEDDNIVV DSATREVGDA KGKTHTLGVN WYANEAVKVS ANYVKAKTDK ISNANGDDSG DGLVMRLQYV F
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.