Läs mer
enQuireBio™ Recombinant P. aeruginosa Protease LasA Protein
Produktkod. 16037110
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16037110
Brand: enQuireBio™ QP7030200ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A DNA sequence encoding the Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / PAO1 / 1C / PRS 101 / LMG 12228) Protease LasA, was expressed in the hosts and tags indicated. option, ab
Spécification
Tillträdesnummer NP_250562.1
Gen-ID (Entrez) 878260
Namn P. aeruginosa Protease LasA Protein
Kvantitet 200 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol lasA
Protein Längd Full Length of Mature Protein
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet P. aeruginosa
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens APPSNLMQLP WRQGYSWQPN GAHSNTGSGY PYSSFDASYD WPRWGSATYS VVAAHAGTVR VLSRCQVRVT HPSGWATNYY HMDQIQVSNG QQVSADTKLG VYAGNINTAL CEGGSSTGPH LHFSLLYNGA FVSLQGASFG PYRINVGTSN YDNDCRRYYF YNQSAGTTHC AFRPLYNPGL AL
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis