Läs mer
enQuireBio™ Recombinant P. aeruginosa Protease LasA Protein
Produktkod. p-7153839
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16017110
Brand: enQuireBio™ QP703010ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / PAO1 / 1C / PRS 101 / LMG 12228) Protease LasA, was expressed in the hosts and tags indicated. option, ab
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_250562.1
Gen-ID (Entrez) 878260
Namn P. aeruginosa Protease LasA Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol lasA
Protein Längd Full Length of Mature Protein
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet P. aeruginosa
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens APPSNLMQLP WRQGYSWQPN GAHSNTGSGY PYSSFDASYD WPRWGSATYS VVAAHAGTVR VLSRCQVRVT HPSGWATNYY HMDQIQVSNG QQVSADTKLG VYAGNINTAL CEGGSSTGPH LHFSLLYNGA FVSLQGASFG PYRINVGTSN YDNDCRRYYF YNQSAGTTHC AFRPLYNPGL AL
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.