Läs mer
enQuireBio™ Recombinant P. aeruginosa Regulatory protein RhlR Protein
Produktkod. 16067800
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16067800
Brand: enQuireBio™ QP7228ec50ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Pseudomonas aeruginosa Regulatory protein RhlR, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_252167.1
Gen-ID (Entrez) 878968
Namn P. aeruginosa Regulatory protein RhlR Protein
Kvantitet 50 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol rhlR
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet P. aeruginosa
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MRNDGGFLLW WDGLRSEMQP IHDSQGVFAV LEKEVRRLGF DYYAYGVRHT IPFTRPKTEV HGTYPKAWLE RYQMQNYGAV DPAILNGLRS SEMVVWSDSL FDQSRMLWNE ARDWGLCVGA TLPIRAPNNL LSVLSVARDQ QNISSFEREE IRLRLRCMIE LLTQKLTDLE HPMLMSNPVC LSHREREILQ WTADGKSSGE IAIILSISES TVNFHHKNIQ KKFDAPNKTL AAAYAAALGL I
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 84.5% as determined by SDS-PAGE.