Läs mer
enQuireBio™ Recombinant P. aeruginosa UDP-3-O-acyl-N-acetylglucosamine deacetylase Protein
Produktkod. 16087750
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16087750
Brand: enQuireBio™ QP7215ec50ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / DSM 22644 / CIP 104116 / JCM 14847 / LMG 12228 / 1C / PRS 101 / PAO1) UDP-3-O-acyl-N-acetylglucosamine deacetylase, was expressed in the hosts and tags indicated. P
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_253096.1
Gen-ID (Entrez) 881292
Namn P. aeruginosa UDP-3-O-acyl-N-acetylglucosamine deacetylase Protein
Kvantitet 50 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol lpxC
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet P. aeruginosa
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MIKQRTLKNI IRATGVGLHS GEKVYLTLKP APVDTGIVFC RTDLDPVVEI PARAENVGET TMSTTLVKGD VKVDTVEHLL SAMAGLGIDN AYVELSASEV PIMDGSAGPF VFLIQSAGLQ EQEAAKKFIR IKREVSVEEG DKRAVFVPFD GFKVSFEIDF DHPVFRGRTQ QASVDFSSTS FVKEVSRART FGFMRDIEYL RSQNLALGGS VENAIVVDEN RVLNEDGLRY EDEFVKHKIL DAIGDLYLLG NSLIGEFRGF KSGHALNNQL LRTLIADKDA WEVVTFEDAR TAPISYMRPA AAV
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.