Läs mer
enQuireBio™ Recombinant P. gingivalis Gingipain R1 Protein
Kvantitet:
100 μg
20 μg
50 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
20µg
50µg
Specifikationer
Specifikationer
| Namn | P. gingivalis Gingipain R1 Protein |
| Kvantitet | 50 μg |
| Regulatorisk status | Research Use Only |
| Endotoxinkoncentration | Not determined. |
| Gensymbol | rgpA |
| Protein Längd | Partial (see sequence information for more details). |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Korsreaktivitet | P. gingivalis |
| Art | Mammal |
| Protein Tag | His |
| Visa mer |