missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
enQuireBio™ Recombinant P. gingivalis Peptidylarginine deiminase Protein
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | WP_005873463.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 29256112 |
| Namn | P. gingivalis Peptidylarginine deiminase Protein |
| Kvantitet | 200 μg |
| Regulatorisk status | Research Use Only |
| Endotoxinkoncentration | Not determined. |
| Gensymbol | PG_1424 |
| Protein Längd | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Korsreaktivitet | P. gingivalis |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?