Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Pig Antibacterial peptide PMAP-36 Protein
Produktkod. 16017770
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16017770
Brand: enQuireBio™ QP7219ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Sus scrofa (Pig) Antibacterial peptide PMAP-36, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001123437.1
Gen-ID (Entrez) 100170124
Namn Antibacterial peptide PMAP-36 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol PMAP36
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Pig
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens VGRFRRLRKK TRKRLKKIGK VLKWIPPIVG SIPLGCG
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.