Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Pig Antibacterial peptide PMAP-36 Protein
Produktkod. p-7153952
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16027770
Brand: enQuireBio™ QP7219ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Sus scrofa (Pig) Antibacterial peptide PMAP-36, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001123437.1
Gen-ID (Entrez) 100170124
Namn Antibacterial peptide PMAP-36 Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol PMAP36
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Pig
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens VGRFRRLRKK TRKRLKKIGK VLKWIPPIVG SIPLGCG
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.