Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Pig C5a / Complement 5a Protein Produktkod.: 16047471
enQuireBio™ Recombinant Pig C5a / Complement 5a Protein
Produktkod. 16047471
10 μg, 10µg
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16047471
Brand: enQuireBio™ QP9020ye10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Sus scrofa (Pig) C5a / Complement 5a, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Namn C5a / Complement 5a Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol C5
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Pig
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens MLQKKIEEEA AKYKYAMLKK CCYDGAYRND DETCEERAAR IKIGPKCVKA FKDCCYIANQ VRAEQSHKNI QLGR
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Produkttitel
enQuireBio™ Recombinant Pig C5a / Complement 5a Protein >