Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Pig Coagulation factor XII Protein
Produktkod. 15939319
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 15939319
Brand: enQuireBio™ QP6008ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Sus scrofa (Pig) Coagulation factor XII, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_999407.1
Gen-ID (Entrez) 397474
Namn Coagulation factor XII Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol F12
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Pig
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens IPPWKDPRKH KVMASEHTVV LTVTGEPCHF PFQYYRQLYY KCIQRGQRGP RPWCATTPNF EKDQRWAYCL EPMKVKDHCN KGNPCQKGGT CVNMPNGPHC ICPDHFTGKH CQKEKCFEPQ FLQFFQENEI WHRFEPAGVS KCQCKGPKAQ CKPVASQVCS TNPCLNGGSC LQTEGHRLCR CPTGYAGRLC DVDLKERCYS DRGLSYRGMA QTTLSGAPCQ PWASEATYWN MTAEQALNWG LGDHAFCRNP DNDTRPWCFV WRGDQLSWQY CRLARCQAPI GEAPPILTPT QSPSEHQDSP LLSREPQPTT QTPSQNLTSA WCAPPEQRGP LPSAGLVGCG QRLRKRLSSL NR
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.