missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

enQuireBio™ Recombinant Pig Uricase Protein

Produktkod. 16066440
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16066440

Brand: enQuireBio™ QP6871ec200ug

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

A DNA sequence encoding the Sus scrofa (Pig) Uricase, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spezifikation

Tillträdesnummer NP_999435.1
Gen-ID (Entrez) 397510
Namn Uricase Protein
Kvantitet 200 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol UOX
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Pig
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MAHYRNDYKK NDEVEFVRTG YGKDMIKVLH IQRDGKYHSI KEVATSVQLT LSSKKDYLHG DNSDVIPTDT IKNTVNVLAK FKGIKSIETF AVTICEHFLS SFKHVIRAQV YVEEVPWKRF EKNGVKHVHA FIYTPTGTHF CEVEQIRNGP PVIHSGIKDL KVLKTTQSGF EGFIKDQFTT LPEVKDRCFA TQVYCKWRYH QGRDVDFEAT WDTVRSIVLQ KFAGPYDKGE YSPSVQKTLY DIQVLTLGQV PEIEDMEISL PNIHYLNIDM SKMGLINKEE VLLPLDNPYG RITGTVKRKL TSRL
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt