Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Pig Uricase Protein
Produktkod. 16036440
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16036440
Brand: enQuireBio™ QP6871ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Sus scrofa (Pig) Uricase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_999435.1
Gen-ID (Entrez) 397510
Namn Uricase Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol UOX
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Pig
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MAHYRNDYKK NDEVEFVRTG YGKDMIKVLH IQRDGKYHSI KEVATSVQLT LSSKKDYLHG DNSDVIPTDT IKNTVNVLAK FKGIKSIETF AVTICEHFLS SFKHVIRAQV YVEEVPWKRF EKNGVKHVHA FIYTPTGTHF CEVEQIRNGP PVIHSGIKDL KVLKTTQSGF EGFIKDQFTT LPEVKDRCFA TQVYCKWRYH QGRDVDFEAT WDTVRSIVLQ KFAGPYDKGE YSPSVQKTLY DIQVLTLGQV PEIEDMEISL PNIHYLNIDM SKMGLINKEE VLLPLDNPYG RITGTVKRKL TSRL
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.