Läs mer
Novus Biologicals™ Recombinant Plant Betula verrucosa 4.0101 Strep (N-Term) Protein
Produktkod. 18337723
Kvantitet:
0.1 mg
Produktkod. 18337723
Brand: Novus Biologicals™ NBP306723
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) ELISA, Flow Cytometry, SDS-PAGE
Formulering Lyophilized from a 0.22 um filtered solution in Tris buffer (100 mM Tris, 150 mM NaCl, pH 8)
Molekylvikt (g/mol) M.W. Theoretical: 10.8 kDa
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringskrav Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gene Alias rBet v 4
Rekonstitution Reconstitute with sterile deionized water with or without azide.
Renhet eller kvalitetsklass >95%, by HPLC
Protein Betula verrucosa 4.0101