Läs mer
Novus Biologicals™ Recombinant Plant Betula verrucosa 6.0102 Strep (N-Term) Protein
Produktkod. 18324882 Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
Produktkod. 18324882
Brand: Novus Biologicals™ NBP306724
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) ELISA, SDS-PAGE
Formulering Lyophilized from a 0.22 um filtered solution in Tris buffer (100 mM Tris, 150 mM NaCl, pH 8)
Molekylvikt (g/mol) M.W. Theoretical: 35.5 kDa
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringskrav Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gene Alias rBet v 6
Rekonstitution Reconstitute with sterile deionized water with or without azide.
Renhet eller kvalitetsklass >95%, by HPLC
Protein Betula verrucosa 6.0102