Läs mer
Novus Biologicals™ Recombinant Plant Phleum pratense 5.0101 Strep (N-Term) Protein
Produktkod. 18374612
Kvantitet:
0.1 mg
Produktkod. 18374612
Brand: Novus Biologicals™ NBP306713
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
För användning med (applikation) ELISA, Flow Cytometry, SDS-PAGE
Formulering Lyophilized from a 0.22 um filtered solution in Tris buffer (100 mM Tris, 150 mM NaCl, pH 8)
Molekylvikt (g/mol) M.W. Theoretical: 30 kDa
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringskrav Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Rekonstitution Reconstitute with sterile deionized water with or without azide.
Renhet eller kvalitetsklass >95%, by HPLC
Protein Phleum pratense 5.0101
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt