missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Novus Biologicals™ Recombinant PreScission Protease Protein

Produktkod. 18602248 Handla allt Bio Techne Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 IU
250 IU
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 18602248

Brand: Novus Biologicals™ NBP261442250IU

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Recombinant Protein

The protease specifically recognizes a subset of sequences which include the core amino acid sequence Leu-Phe-Gln/Gly-Pro cleaving between the Gln and Gly residues. Substrate recognition and cleavage are likely to be dependent not only upon primary structural signals, but also upon the super structures of the fusion protein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

För användning med (applikation) SDS-PAGE, Enzyme Activity
Formulering 50 mM Tris-HCl, pH 7.0, 150 mM NaCl, 1 mM EDTA, and 1 mM DTT.
Molekylvikt (g/mol) MolecularWeight-theroretical: 43 kDa
Kvantitet 250 IU
Förvaringskrav Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Gene Alias 3 C protease, Picornain 3 C, PSP
Inhibitor egenskaper During cleavage reactions, it is recommended that samples be removed at various time points and analyzed by SDS-PAGE to estimate the yield, purity, and extent of digestion. The amount of PreScission Protease, temperature and length of incubation required for complete digestion of a given GST fusion partner may vary depending on the fusion partner. It works most effective at 4 C but can digest substrates (at room temperature. Optimal conditions for each fusion should be determined in pilot experiments. Digestion may be improved by adding TritonTM X-100, TweenTM 20 or NonidetTM P40 to a concentration of 0.01 %. Concentrations of these detergents up to 1 % do not inhibit PreScission Protease.)
Renhet eller kvalitetsklass Peptide affinity purified
Protein PreScission Protease
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.