Läs mer
Novex™ Rekombinant protein G
Produktkod. 10726713
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10726713 1 mg 1mg
10100633 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10726713 Leverantör Novex™ Leverantörsnummer 101200
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-10-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Rekombinant protein G
Rekombinant protein G produceras i en stam av E. coli som innehåller genen för protein G från Streptococcus sp. Det levereras som ett saltfritt lyofiliserat pulver.
Rekombinant protein G binder till Fc-regionen av många typer av immunglobulin G inklusive:
  • alla fyra underklasserna av humant IgG
  • mus IgG
  • kanin IgG
  • marsvin IgG
  • råtta IgG
  • get IgG
  • får IgG
  • ko IgG
  • häst IgG Rekombinant protein
    G binder inte till IgG från kyckling eller katt, eller till humant IgA, IgM eller serumalbumin. Det binder svagt till IgG från hund.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Konjugera Unconjugated
    Kvantitet 1 mg
    Form Powder
    Protein subtyp Protein G
    Innehåll och lagring 2-8°C
    Frakt skick Wet Ice