Läs mer
Novex™ Rekombinant protein G
Produktkod. p-7076201
Kvantitet:
1 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
5mg
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10726713
Brand: Novex™ 101200
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Rekombinant protein G
Rekombinant protein G produceras i en stam av E. coli som innehåller genen för protein G från Streptococcus sp. Det levereras som ett saltfritt lyofiliserat pulver.
Rekombinant protein G binder till Fc-regionen av många typer av immunglobulin G inklusive:
  • alla fyra underklasserna av humant IgG
  • mus IgG
  • kanin IgG
  • marsvin IgG
  • råtta IgG
  • get IgG
  • får IgG
  • ko IgG
  • häst IgG Rekombinant protein
    G binder inte till IgG från kyckling eller katt, eller till humant IgA, IgM eller serumalbumin. Det binder svagt till IgG från hund.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Konjugera Unconjugated
    Kvantitet 1 mg
    Form Powder
    Protein subtyp Protein G
    Innehåll och lagring 2-8°C
    Frakt skick Wet Ice